Learn More
Clorhidrato de hidrazinoacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391140 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10391140 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 433150100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
CAS 6945-92-2
Punto de fusión 147.0°C to 149.0°C
Color De incoloro a amarillo
Análisis elemental 29.82 to 32.31 % C 6.88 to 7.46 % H 17.39 to 18.84 % N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H11ClN2O2
Fórmula lineal H2NNHCH2CO2C2H5·HCl
Número MDL MFCD00012923
Cantidad 10 g
Sinónimo ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hydrochloride, ethyl hydrazinoacetate hcl, hydrazino-acetic acid ethyl ester hcl, 2-hydrazinyl acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hcl, ethyl 2-hydrazinoacetate hydrochloride, acetic acid, hydrazino-, ethyl ester, monohydrochloride, acetic acid, ethyl ester, monohydrochloride, c4h10n2o2.clh
Clave InChI HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNN
Nombre IUPAC 2-hidrazinilacetato de etilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 154.59
PubChem CID 11593468
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.