Learn More
Homovanilato de etilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10284594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10284594 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10284594 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189240010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl homovanillate
CAS 60563-13-5
Punto de fusión 44°C to 47°C
Punto de ebullición 180°C to 185°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H14O4
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
Número MDL MFCD00009180
Cantidad 1 g
Beilstein 10,I,198
Sinónimo ethyl homovanillate, ethyl 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetate, ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, benzeneacetic acid,4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester, acmc-20akxa, awpmwzhwvkxadv-uhfffaoysa, ethyl 3-methoxy-4-hydroxy-phenylacetate
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone
Clave InChI AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 210.23
PubChem CID 108965
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl homovanillate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.