Learn More
Hipurato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456486 5 g 5 g
11466486 25 g 25 g
11476486 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456486 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24765.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1499-53-2 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1499-53-2
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD00026890
Clave InChI PTXRQIPIELXJFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl hippurate, ethyl n-benzoylglycinate, n-benzoylglycine ethyl ester, ethyl 2-phenylformamido acetate, benzoic amide, n-ethoxycarbonyl methyl, ethylhippurate, ethyl benzoylaminoacetate, acmc-1buir, hippuric acid ethyl ester, maybridge1_006087
PubChem CID 226558
Nombre IUPAC 2-benzamidoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hippurate
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 98%