Learn More
Hexanoato de etilo-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Caproate-d11 |
| CAS | 2159-19-5 |
| Fórmula molecular | C8 2H11 H5 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecauteriohexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.1841 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |