Learn More
Hexanoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451748 2500 g 2500 g
11431748 100 g 100 g
11441748 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11451748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13985.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-66-0 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-66-0
Fórmula molecular C8H16O2
Peso molecular (g/mol) 144.214
Número MDL MFCD00009511
Clave InChI SHZIWNPUGXLXDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl caproate, ethyl hexoate, hexanoic acid, ethyl ester, hexanoic acid ethyl ester, capronic ether absolute, caproic acid ethyl ester, ethyl n-hexanoate, ethyl butyl acetate, caproate, acetic acid, butyl-, ethyl ester
PubChem CID 31265
ChEBI CHEBI:86055
Nombre IUPAC hexanoato de etilo
SMILES CCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hexanoate
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.873
Punto de ebullición 166°C
Temperatura de inflamación 49°C (121°F)
Índice de refracción 1.4075
Cantidad 2500 g
Número UN UN3272
Índice Merck 14,3777
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 99%