Learn More
Cloruro de hexafluoroglutarilo de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338935 5 g 5 g
11348935 250 mg 250 miligramos
11328935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14049.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18381-53-8 | Molecular Formula: C7H5ClF6O3 | Molecular Weight: 286.55 g/mol
El cloruro de etil hexafluoroglutarilo se utiliza como agente derivatizante en cromatografía de gases. Es un reactivo activo utilizado para la cuantificación de anfetamina y metanfetamina en orina mediante cromatografía de gases/espectroscopia de masas (GC/MS).
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El cloruro de hexafluoroglutarilo de etilo se utiliza como agente de derivación en la cromatografía de gases. Es un reactivo activo utilizado para la cuantificación de anfetamina y metanfetamina en la orina mediante cromatografía de gases/espectroscopia de masas (GC/MS).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases y agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18381-53-8
Fórmula molecular C7H5ClF6O3
Peso molecular (g/mol) 286.55
Número MDL MFCD00054671
Clave InChI OLRXGDHRDQKNGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 161251
Nombre IUPAC 5-cloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxopentanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
Densidad 1.47
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Índice de refracción 1.359
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 1884844
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride, ethyl hexafluoroglutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester, 4ce-hfba, 4-carbethoxyhexafluorobutyryl, ethyl hexafluoroglutaryl chloride 250mg, 4-ethoxycarbonyl-4,4,3,3,2,2-hexafluorobutyryl chloride, pentanoic acid,5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.56
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación