Learn More
Heptanoato de etilo (éster etílico del ácido heptanoico), TRC
Código de producto. 30393060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393060 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30393060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH99846010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptanoic acid ethyl ester
CAS 106-30-9
Fórmula molecular C9 H18 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo Ethyl heptanoate, Ethyl enanthate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
Nombre IUPAC heptanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 158.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1307