Learn More
Heptanoato de etilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11447766 500 g 500 g
11437766 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14729.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-30-9 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-30-9
Fórmula molecular C9H18O2
Peso molecular (g/mol) 158.24
Número MDL MFCD00009538
Clave InChI TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl enanthate, oenanthic ether, wine oil, ethyl heptylate, grape oil, ethyl heptoate, heptanoic acid, ethyl ester, cognac oil, enanthylic ether, ethyl oenanthate
PubChem CID 7797
ChEBI CHEBI:86618
Nombre IUPAC heptanoato de etilo
SMILES CCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl heptanoate
Punto de fusión -66°C
Densidad 0.868
Punto de ebullición 188°C to 189°C
Temperatura de inflamación 66°C (151°F)
Índice de refracción 1.412
Cantidad 500 g
Beilstein 1752311
Índice Merck 14,3835
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.24
Porcentaje de pureza ≥98%