Learn More
Heptafluorobutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize':
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad missing translation for 'unitSize'
11462758 100 g 100 g
11452758 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462758 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A16742.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 356-27-4 | C6H5F7O2 | 242.093 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 356-27-4
Fórmula molecular C6H5F7O2
Peso molecular (g/mol) 242.093
Número MDL MFCD00000434
Clave InChI JVHJRIQPDBCRRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl heptafluorobutyrate, ethyl perfluorobutyrate, heptafluorobutyric acid ethyl ester, butanoic acid, heptafluoro-, ethyl ester, ethyl heptafluorobutanoate, ethyl perfluorobutanoate, ethyl heptafluoro-n-butyrate, butyric acid, heptafluoro-, ethyl ester, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, ethyl ester, pubchem12539
PubChem CID 9644
Nombre IUPAC etilo 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl heptafluorobutyrate
Densidad 1.398
Punto de ebullición 95°C to 98°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Índice de refracción 1.302
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 1794634
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.09
Porcentaje de pureza 98%