Learn More
Glicolato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Glycolate |
| CAS | 623-50-7 |
| Fórmula molecular | C4H8O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Ethyl 2-Hydroxyacetate, Ethyl Hydroxyacetate, Glycolic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8835 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxiacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 104.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0473 |