Learn More
Ethyl Gallate, TRC
Código de producto. 30137600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137600 100 g 100 g
17958024 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918320100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 831-61-8
Fórmula molecular C9 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 198.17
Sinónimo Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, Gallic acid, ethyl ester (6CI,8CI), Phyllemblin (7CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate, NSC 402626, Nipa No. 48, Nipagallin A, Progallin A
Nombre IUPAC etil 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethylgallate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0528
Cantidad 100 g