Learn More
Ethyl gallate, MedChemExpress
Código de producto. 16489096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489096 100 mg 100 miligramos
16402539 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0525
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Ethyl gallate is a nonflavonoid phenolic compound and also a scavenger of hydrogen peroxide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl gallate
CAS 831-61-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (504.62 mM)
SMILES O=C(OCC)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 198.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 98.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death