Learn More
Formato de etilo, TRC
Código de producto. 30371679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371679 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30371679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9182002G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formic acid ethyl ester
CAS 109-94-4
Fórmula molecular C3 H6 O2
Cantidad 2 g
Sinónimo Formic Acid Ethyl Ester, Formic acid, ethyl ester, Areginal, Ethyl formate, Ethyl methanoate, Methanoic acid ethyl ester, NSC 406578, NSC 8828
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
SMILES CCOC=O
Nombre IUPAC formato de etilo
Peso molecular (g/mol) 74.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0368