Learn More
Formato de etilo-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Formate-D |
| CAS | 35976-76-2 |
| Fórmula molecular | C3 D H5 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Formic-d acid, ethyl ester (7 CI, 9 CI), Ethyl deuterioformate, Ethyl formate-d, Ethyl formate-d1, Formic-d acid ethyl ester, Formic Acid Ethyl Ester-D (formic-D), Ethyl Formate-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3D |
| SMILES | [2 H]C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | deuterioformiato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 75.0847 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 75.0431 g/mol |
| Mostrar más |