Learn More
Formiato de etilo, + 98 %, extraseco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954891 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11954891 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 11954891 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.60€
    32.65€ / 100 ml
    Ahorro 4.95€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl formate
CAS 109-94-4
Punto de fusión -80.0°C
Densidad 0.9170g/mL
Punto de ebullición 54.0°C
Temperatura de inflamación −20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C3H6O2
Fórmula lineal HCO2C2H5
Índice de refracción 1.3580 to 1.3610
Número MDL MFCD00003294
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15,3862
Gravedad específica 0.917
Sinónimo areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
Información de solubilidad Solubility in water: 110g/L (18°C). Other solubilities: freely soluble in ethylacetaat, isobutylacetaat,, butylacetaat, aceton, methylisobutylketon and, methylethylketon, miscible with benzene, ether and alcohol
Clave InChI WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC=O
Nombre IUPAC formato de etilo
Peso molecular (g/mol) 74.08
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
Viscosidad 0.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.08
Porcentaje de pureza 98+%
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl formate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.