Learn More
Fluoroacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30377868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377868 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30377868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6787401G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl fluoroacetate
CAS 459-72-3
Fórmula molecular C4H7FO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CF
Nombre IUPAC etil 2-fluoroacetato
Peso molecular (g/mol) 106.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.043