Learn More
Fluoroacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl fluoroacetate |
| CAS | 459-72-3 |
| Fórmula molecular | C4H7FO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CF |
| Nombre IUPAC | etil 2-fluoroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 106.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.043 |