Learn More
Fluoroacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427868 50 g 50 g
15417868 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61340.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 459-72-3 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
Ethyl fluoroacetate is used in the synthesis of 4-deoxy-4-fluoro-muscarines. It is also used as starting reagent for the synthesis of ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoroacetate. and in development of an ammonolysis-based microencapsulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoroacetato de etilo se utiliza en la síntesis de las 4-desoxi-4-fluoro-muscarinas. También se utiliza como reactivo de inicio para la síntesis del etil(dietoxifosforil)fluoroacetato y para el desarrollo de un proceso de microencapsulación basado en la amonólisis.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-72-3
Fórmula molecular C4H7FO2
Peso molecular (g/mol) 106.096
Número MDL MFCD00000450
Clave InChI VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
Nombre IUPAC etil 2-fluoroacetato
SMILES CCOC(=O)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl fluoroacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.093 g/mL
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Fórmula lineal FCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.375
Cantidad 50 g
Número UN UN2929
Beilstein 1743761
Índice Merck 14,4167
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl fluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl fluoroacetate