Learn More
Fluoroacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15417868 10 g 10 g
15427868 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417868 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61340.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 459-72-3 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
Ethyl fluoroacetate is used in the synthesis of 4-deoxy-4-fluoro-muscarines. It is also used as starting reagent for the synthesis of ethyl(diethoxyphosphoryl)fluoroacetate. and in development of an ammonolysis-based microencapsulation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoroacetato de etilo se utiliza en la síntesis de las 4-desoxi-4-fluoro-muscarinas. También se utiliza como reactivo de inicio para la síntesis del etil(dietoxifosforil)fluoroacetato y para el desarrollo de un proceso de microencapsulación basado en la amonólisis.
Solubilidad
Se descompone en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-72-3
Fórmula molecular C4H7FO2
Peso molecular (g/mol) 106.096
Número MDL MFCD00000450
Clave InChI VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
Nombre IUPAC etil 2-fluoroacetato
SMILES CCOC(=O)CF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl fluoroacetate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.093 g/mL
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Fórmula lineal FCH2CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.375
Cantidad 10 g
Número UN UN2929
Beilstein 1743761
Índice Merck 14,4167
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido