Learn More
Ethyl ferulate, MedChemExpress
Código de producto. 16478966
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478966 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478966 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0061
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ethyl ferulate, a naturally lipophilic derivative of ferulic acid originally derived from giant fennel (F. communis), induces heme oxygenase-1 (HO-1) and protects rat neurons against oxidative stress. Ethyl ferulate also protects neurons against amyloid β peptide (1-42)-induced oxidative stress and neurotoxicity.
Ethyl ferulate, a naturally lipophilic derivative of ferulic acid originally derived from giant fennel (F. communis), induces heme oxygenase-1 (HO-1) and protects rat neurons against oxidative stress. Ethyl ferulate also protects neurons against amyloid β peptide (1-42)-induced oxidative stress and neurotoxicity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl ferulate
CAS 4046-02-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H14O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM)
SMILES O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Peso molecular (g/mol) 222.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration