Learn More
Éter etílico de etinilo, solución al 40 % de peso en hexanos, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10270020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10270020 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
1 options
Código de producto. 10270020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429061000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl ethynyl ether
CAS 927-80-0, 92112-69-1
Color Naranja a marrón
Densidad 0.7180g/mL
Punto de ebullición 55.0°C to 56.0°C
Temperatura de inflamación −28°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H6O
Fórmula lineal C2H5OC≡CH
Número MDL MFCD00009247
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.718
Sinónimo ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
Clave InChI WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC#C
Nombre IUPAC etinoxietano
Peso molecular (g/mol) 70.09
PubChem CID 61239
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Forma física Líquido