Learn More
Etil Etanosulfonato, TRC
Código de producto. 30383137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383137 2.5 g 2.50 g
30372305 1 g 1 g
30372472 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30383137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6765652.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1912-30-7
Fórmula molecular C4H10O3S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Sinónimo Ethanesulfonic Acid Ethyl Ester, Ethylethane Sulfonate:
SMILES CCOS(CC)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Ethanesulfonate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O3S/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0351