Learn More
Éster etílico de diclorhidrato de cetirizina, Mikromol™
Código de producto. 17964456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17964456 100 mg 100 miligramos
17961586 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17964456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.15
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de diclorhidrato de cetirizina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
CAS 2732277-01-7
Nombres de analitos o componentes Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C23 H29 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester dihydrochloride, Cetirizine Related Compound A as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29ClN2O3.2ClH/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20;;/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acetato de etilo; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 489.86
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.14 g/mol