Learn More
(E/Z)-3-(2-Carbetoxi-2-cianoetenil)amino-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
(E/Z)-3-(2-Carbetoxi-2-cianoetenil)amino-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 321571-07-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H14 N4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)amino]-, ethyl ester, 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-, ethyl ester (9CI), (E/Z)-3-[(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-1H-Pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Allopurinol Related Compound F (USP), Allopurinol Related Compound F |
| SMILES | CCOC(=O)C(=CNc1[nH]ncc1C(=O)OCC)C#N |
| Peso molecular (g/mol) | 278.27 |
| Cantidad | 25 mg |
| Mostrar más |