Learn More
(E)-3-(2-piridil)acrilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (E)-3-(2-Pyridyl)acrylate |
| CAS | 70526-11-3 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 3-(2-pyridinyl)-, ethyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-pyridinyl)-, ethyl ester, (E)-, (2E)-3-(2-Pyridinyl)-2-propenoic acid ethyl ester, Ethyl (E)-3-(pyridin-2-yl)-2-propenoate, Ethyl (E)-3-(pyridin-2-yl)acrylate, (2E)-3-(Pyridin-2-yl)acrylic acid ethyl ester, trans-3-(Pyridin-2-yl)acrylic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-13-10(12)7-6-9-5-3-4-8-11-9/h3-8H,2H2,1H3/b7-6+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\c1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-piridin-2-ilprop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.079 |