Learn More
(E)-3-(1-pirrolidinil)crotonato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11330054 25 g 25 g
11320054 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330054 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00461.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 54716-02-8 | C10H17NO2 | 183.251 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54716-02-8
Fórmula molecular C10H17NO2
Peso molecular (g/mol) 183.251
Número MDL MFCD00014097
Clave InChI MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Sinónimo e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl e-3-1-pyrrolidinyl crotonate, 2e-3-1-pyrrolidinyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-3-1-pyrrolidino crotonate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate, e-3-pyrrolidin-1-yl-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, e, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl 3-1-pyrrolidinyl crotonate
PubChem CID 736203
Nombre IUPAC (E)-3-pirrolidina-1-ilbut-2-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C=C(C)N1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Punto de ebullición 125°C to 126°C (0.8 mmHg)
Índice de refracción 1.541
Cantidad 25 g
Beilstein 1310113
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 97%