Learn More
Dodecanoato de etilo-d23, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Dodecanoate-D23 |
| CAS | 1219795-35-3 |
| Fórmula molecular | C14 D23 H5 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Ethyl Dodecanoate-D23, Dodecanoic-d23 Acid Ethyl Ester, Dodecanoic acid-d23 ethyl ester, Ethyl laurate-d23 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosadeuteriododecanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.5126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.3533 g/mol |
| Mostrar más |