Learn More
Dodecanoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473484 100 mL 100 ml
11483484 500 mL 500 ml
11493484 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11473484 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11188.AE
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 106-33-2 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-33-2
Fórmula molecular C14H28O2
Peso molecular (g/mol) 228.38
Número MDL MFCD00015065
Clave InChI MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl laurate, dodecanoic acid, ethyl ester, ethyl laurinate, ethyl dodecylate, lauric acid ethyl ester, lauric acid, ethyl ester, ethyl laurate natural, dodecanoic acid ethyl ester, ethyl n-dodecanote, unii-f389d4md5k
PubChem CID 7800
ChEBI CHEBI:87427
Nombre IUPAC dodecanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl dodecanoate
Punto de fusión -2°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 268°C to 270°C
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Fruit-like
Índice de refracción 1.4315
Cantidad 100 mL
Beilstein 1769671
Índice Merck 14,3818
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.38
Porcentaje de pureza 98%