Learn More
Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, MedChemExpress
Código de producto. 16465447
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465447 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16465447 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW011120
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Ethyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate, the ethyl ester of Docosahexaenoate (DHA), is enriched in the ethyl ester fraction by the selective alcoholysis of fatty acid ethyl esters originating from tuna oil with lauryl alcohol.
Ethyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate, the ethyl ester of Docosahexaenoate (DHA), is enriched in the ethyl ester fraction by the selective alcoholysis of fatty acid ethyl esters originating from tuna oil with lauryl alcohol.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
CAS 84494-72-4
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H36O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (280.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/CCC(OCC)=O
Peso molecular (g/mol) 356.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.55
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism