Learn More
Difenilfosfinito de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Diphenylphosphinite |
| CAS | 719-80-2 |
| Fórmula molecular | C14H15OP |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15OP/c1-2-15-16(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOP(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Etoxi(difenil)fosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 230.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.0861 |