Learn More
Alfa Aesar™ Difenilfosfinita de etilo, 98 %
Código de producto. 11427397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427397 25 g 25 g
11418940 1 g 1 g
11417397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427397 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A15087.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
La difenilfosfinita de etilo se utiliza en la síntesis de fosforamidas.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible a la humedad y al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 719-80-2
Fórmula molecular C14H15OP
Peso molecular (g/mol) 230.25
Número MDL MFCD00009087
Clave InChI JCRCPEDXAHDCAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl diphenylphosphinite, ethoxydiphenylphosphine, ethyldiphenylphosphinite, phosphinous acid, diphenyl-, ethyl ester, ethyl-diphenylphosphinit, pubchem6468, diphenyethoxy phosphine, ethoxydiphenyl phosphine, acmc-1bbad, ethoxy diphenyl phosphane
PubChem CID 69754
Nombre IUPAC Etoxi(difenil)fosfano
SMILES CCOP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl diphenylphosphinite
Densidad 1.064
Punto de ebullición 179°C to 180°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.59
Cantidad 25 g
Beilstein 1641750
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.25
Porcentaje de pureza 98%