Learn More
Difenilacetato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30051140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051140 25 mg 25 miligramos
30050718 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051140 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0025.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Difenilacetato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Diphenylacetate
CAS 3468-99-3
Nombres de analitos o componentes Ethyl Diphenylacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H16 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl Diphenylacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O2/c1-2-18-16(17)15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2,2-difenilacetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 240.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.115 g/mol