Learn More
Dimetilpiruvato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440198 5 g 5 g
15450198 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53413.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20201-24-5 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl dimethylpyruvate is used as an allyl halide reactant in the presence of indium to release hydroxy unsaturated carbonyl compounds. It was also used in the synthesis of (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-cyclohexyl-4-hydoxy-2-isopropyl hexanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetilpiruvato de etilo se utiliza como reactivo de haluro de alilo en presencia de indio para liberar compuestos de carbonilo hidroxi no saturados. También se utilizó en la síntesis de ácido hexanoico (2SR,4SR)-5(S)-(N-Boc)-amino-6-ciclohexil-4-hidoxi-2-isopropílico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20201-24-5
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009122
Clave InChI CKTYYUQUWFEUCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-methyl-2-oxobutyrate, ethyl dimethylpyruvate, ethyl 2-oxo-3-methylbutanoate, butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20akzg, ketovaline ethyl ester, pubchem18179, ethyl3-methyl-2-oxobutanoate, ethyl 2-methyl-2-oxobutyrate, ethyl-3-methyl-2-oxobutanoate
PubChem CID 88406
Nombre IUPAC etil 3-metil-2-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl dimethylpyruvate
Densidad 0.989
Punto de ebullición 62°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Índice de refracción 1.41
Cantidad 5 g
Número UN UN3272
Beilstein 1756668
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 97%