Learn More
Fosfato de dihidrógeno etílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 1623-14-9 |
| Fórmula molecular | C2 H7 O4 P |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl Dihydrogen Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7O4P/c1-2-6-7(3,4)5/h2H2,1H3,(H2,3,4,5) |
| SMILES | CCOP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 126.048 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.008 |