Learn More
Difluoroacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Difluoroacetate |
| CAS | 454-31-9 |
| Fórmula molecular | C4H6F2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 124.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0336 |