Learn More
Difluoroacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463534 100 g 100 g
11443534 5 g 5 g
11453534 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11215.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 454-31-9 | C4H6F2O2 | 124.087 g/mol
Ethyl difluoroacetate is used in pharmaceutical intermediates, acrylization oxidation and halogenating reaction of catalyst. Also ethyl difluoroacetate is used in preparing pyrrazolo-pyrimidine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difluoroacetato de etilo se utiliza en productos intermedios farmacéuticos, oxidación de acrilización y reacción halogenante del catalizador. También se utiliza difluoroacetato de etilo en la preparación de derivados de pirrazol-pirimidina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 454-31-9
Fórmula molecular C4H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 124.087
Número MDL MFCD00013578
Clave InChI GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl difluoroacetate, acetic acid, difluoro-, ethyl ester, difluoroacetic acid ethyl ester, ethyldifluoroacetate, ethyl difluoroacetic, ethyl difluoro acetate, difluoro-acetic acid ethyl ester, ethyl difluoroacetic acid, acetic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyldifluoracetat
PubChem CID 9961
Nombre IUPAC etilo 2,2-difluoroacetato
SMILES CCOC(=O)C(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl difluoroacetate
Densidad 1.242
Punto de ebullición 98°C to 99°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Índice de refracción 1.3475
Cantidad 100 g
Número UN UN2924
Beilstein 1748597
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.09
Porcentaje de pureza 98%