Learn More
Dietoxiacetato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10137303 25 g 25 g
10367280 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10137303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156070250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6065-82-3 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6065-82-3
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.21
Número MDL MFCD00009231
Clave InChI XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
PubChem CID 80169
Nombre IUPAC 2,2-dietoxiacetato de etilo
SMILES CCOC(C(=O)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl diethoxyacetate
Densidad 0.9890g/mL
Punto de ebullición 198°C to 200°C (761.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)2CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.41
Cantidad 25 g
Beilstein 03, 601
Fieser 06,253
Gravedad específica 0.989
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 98%