Learn More
Dietoxiacetato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11380014 25 g 25 g
11390014 100 g 100 g
11300024 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11380014 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00390.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6065-82-3 | C8H16O4 | 176.212 g/mol
Ethyl diethoxyacetate is used in the preparation of a fatty acid analog containing DTS, 12,13-dioxotetradecanoic acid di(N-methyl-thiosemicarbazone) (FA-DTS). It is used for synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
E dietoxiacetato de etilo se utiliza en la preparación de un análogo de ácidos grasos que contiene DTS, ácido 12,13-dioxotetradecanoico di(N-metil-tiosemicarbazona) (FA-DTS). Se emplea en la síntesis de compuestos heterocíclicos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6065-82-3
Fórmula molecular C8H16O4
Peso molecular (g/mol) 176.212
Número MDL MFCD00009231
Clave InChI XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl diethoxyacetate, acetic acid, diethoxy-, ethyl ester, diethoxyacetic acid ethyl ester, ethyldiethoxyacetate, acetic acid, 2,2-diethoxy-, ethyl ester, acetic acid,diethoxy,ethyl ester, acmc-209mlb, ethyl bis ethyloxy acetate, ethyl glyoxylate diethyl acetal
PubChem CID 80169
Nombre IUPAC 2,2-dietoxiacetato de etilo
SMILES CCOC(C(=O)OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl diethoxyacetate
Densidad 0.988
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.41
Cantidad 25 g
Beilstein 878579
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate and Methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza ≥97%