Learn More
Diclorofluoroacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl Dichlorofluoroacetate |
| CAS | 383-61-9 |
| Fórmula molecular | C4H5Cl2FO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5Cl2FO2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(F)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dicloro-2-fluoroacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.9651 |