Learn More
Dibromoacetato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480807 25 g 25 g
11470807 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23209.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 617-33-4 | C4H6Br2O2 | 245.898 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dibromoacetato de etilo puede usarse para producir éster etílico del ácido difenoxi-acético.Se utiliza en síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en hexano, éter, CH2Cl2, acetona, EtOAc y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado.Almacenar lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 617-33-4
Fórmula molecular C4H6Br2O2
Peso molecular (g/mol) 245.898
Número MDL MFCD00041718
Clave InChI NIJGVVHCUXNSLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl dibromoacetate, acetic acid, dibromo-, ethyl ester, dibromoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2,2-dibromo-, ethyl ester, ethyldibromoacetate, ethyl dibromo acetate, acmc-20akxm, aceticacid,dibromo-,ethylester, dibromoacetic acid ethyl ester, dibromo-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 69237
Nombre IUPAC 2,2-dibromoacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl dibromoacetate
Densidad 1.902
Punto de ebullición 76°C to 78°C (12 mmHg)
Fórmula lineal Br2CHCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.499
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in hexane,ether,CH2Cl2,acetone,EtOAc,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl dibromoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl dibromoacetate