Learn More
Diacetoacetato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440691 50 g 50 g
11430691 10 g 10 g
11450691 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440691 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20149.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 603-69-0 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El diacetoacetato de etilo se utiliza en la preparación de 3-acetil-6-cloro-7-hidroxi-4-metilcumarina. Se utiliza en la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 603-69-0
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00009864
Clave InChI YMCDYRGMTRCAPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79063
Nombre IUPAC 2-Acetil-3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl diacetoacetate
Densidad 1.104
Punto de ebullición 104°C to 105°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 50 g
Beilstein 775014
Sinónimo ethyl diacetoacetate, ethyl 2-acetylacetoacetate, butanoic acid, 2-acetyl-3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylacetylacetone, ethyl diacetylacetate, ethyl diacetyl acetate, ethyl diaceto acetate, 2-acetyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, butanoic acid,2-acetyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyldiacetoacetate
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%