Learn More
Desoxicolato de etilo, TRC
Código de producto. 30388253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388253 100 mg
30376080 1 g
30377820 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE915025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69519-35-3
Fórmula molecular C26H44O4
Peso molecular (g/mol) 420.63
Sinónimo Deoxycholic Acid Ethyl Ester, (3α,5β,12α)-3,12-Dihydroxycholan-24-oic Acid Ethyl Ester
SMILES O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@@H](CCC(OCC)=O)C)([H])C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Deoxycholate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H44O4/c1-5-30-24(29)11-6-16(2)20-9-10-21-19-8-7-17-14-18(27)12-13-25(17,3)22(19)15-23(28)26(20,21)4/h16-23,27-28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.324
Porcentaje de pureza >95%