Learn More
Decanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Capric acid ethyl ester |
| CAS | 110-38-3 |
| Fórmula molecular | C12 H24 O2 |
| Cantidad | 10 mL |
| Sinónimo | Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate, Ethyl caprinate, Ethyl decanoate, Ethyl decylate, Ethyl n-decanoate, NSC 8909 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | decanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 200.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1776 |