Learn More
Decanoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473404 100 g 100 g
11483404 500 g 500 g
11493404 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473404 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10657.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-38-3 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-38-3
Fórmula molecular C12H24O2
Peso molecular (g/mol) 200.322
Número MDL MFCD00009581
Clave InChI RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
Nombre IUPAC decanoato de etilo
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl decanoate
Punto de fusión -20°C
Densidad 0.862
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 100 g
Beilstein 1762128
Índice Merck 14,3776
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.32
Porcentaje de pureza 99%