Learn More
Etil-d5 vainillina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-d5 Vanillin |
| CAS | 1335401-74-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C9 2H5 H5 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzaldehyde, 3-(ethoxy-1,1,2,2,2-d5)-4-hydroxy-, Ethyl-d5 vanillin, 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde-d5, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde-D5 (ethoxy-D5), 3-(Ethyl-d5)vanillin, 4-Hydroxy-3-(ethoxy-d5)benzaldehyde, Arovanillon-d5, Bourbonal-d5, Ethylvanillin, -d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(C=O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 171.2 |
| Mostrar más |