Learn More
(Etil-d5)bromuro de trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30384593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384593 250 mg -
30382869 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30384593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE931952250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875477-12-6
Fórmula molecular C20H15D5BrP
Peso molecular (g/mol) 376.28
Sinónimo Ethyl-d5-triphenylphosphonium Bromide, Triphenylethyl-d5-phosphonium Bromide, TEP-d5
Nombre IUPAC (etil-D5)bromuro de trifenilfosfonio
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Ethyl-d5)triphenylphosphonium Bromide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2;
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.08