Learn More
Ácido etil-d5-malónico, CDN
Código de producto. 30321004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30321004 0.01 g 0.01 g
30320006 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321004 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND51460.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethylmalonic Acid-D5 (ethyl-D5)
CAS 66311-22-6
Fórmula molecular C5 D5 H3 O4
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Propanedioic acid, ethyl-d5- (9 CI), Ethyl-d5-malonic Acid, Ethyl-d5-propanedioic acid, 2-(Ethyl-d5)propanedioic acid, 1,1-Propanedicarboxylic-2,2,3,3,3-d5 acid, 2-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)malonic acid, Ethylmalonic Acid-D5 (ethyl-D5)
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)propanodioico
Peso molecular (g/mol) 137.1454
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0736 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.