Learn More
Butirato de etilo-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-d5 Butyrate |
| CAS | 38447-86-8 |
| Fórmula molecular | C6 D5 H7 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Butanoic Acid Ethyl-1,1,2,2,2-d5 Ester, Butanoic Acid Ethyl-d5 Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3/i2D3,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)CCC |
| Nombre IUPAC | Butanoato de 1,1,2,2,2-pentadeuterioetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 121.189 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.115 |