Learn More
Etil-d5 beta-D-glucurónido, TRC
Código de producto. 30379464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30379464 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30379464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9184271MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl beta-D-glucuronide-D5
CAS 1135070-98-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 2H5 H9 O7
Cantidad 1 mg
Sinónimo 6-Ethoxy-d5-3,4,5-trihydroxy-tetrahydropyran-2-carboxylic Acid, Ethyl-d5 beta-D-glucuronide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O7/c1-2-14-8-5(11)3(9)4(10)6(15-8)7(12)13/h3-6,8-11H,2H2,1H3,(H,12,13)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)oxano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 227.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1053
Porcentaje de pureza >95