Learn More
Clorhidrato de etil-D5-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-D5-Amine Hydrochloride |
| CAS | 284474-81-3 |
| Fórmula molecular | C2 D5 H2 N . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethylamine-d5 Hydrochloride, Ethyl-d5-amine HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,2-pentadeuterioetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 86.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 86.0659 |